Merck
EHU016671
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PFKP
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AGAGGCCTTGTGCTCAGAAATGAGAGCTGCAGTGAAAACTACACCACCGACTTCATTTACCAGCTGTATTCAGAAGAGGGCAAAGGCGTGTTTGACTGCAGGAAGAACGTGCTGGGTCACATGCAGCAGGGTGGGGCACCCTCTCCATTTGATAGAAACTTTGGAACCAAAATCTCTGCCAGAGCTATGGAGTGGATCACTGCAAAACTCAAGGAGGCCCGGGGCAGAGGAAAAAAATTTACCACCGATGATTCCATTTGTGTGCTGGGAATAAGCAAAAGAAACGTTATTTTTCAACCTGTGGCAGAGCTGAAGAAGCAAACGGATTTTGAGCACAGGATTCCCAAAGAACAGTGGTGGCTCAAGCTACGGCCCCTCATGAAAATCCTGGCCAAGTACAAGGCCAGCTATGACGTGTCGGACTCA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sheikh Mohammad Umar et al.
Experimental cell research, 396(1), 112282-112282 (2020-09-14)
In the present study, we have explored the prognostic value of the Phosphofructokinase Platelet-type (PFKP) expression and its therapeutic relevance in metastatic breast cancer. PFKP immunohistochemistry was performed on Invasive ductal carcinomas (IDCs; n = 87) of breast, and its association with
Chandra Prakash Prasad et al.
Oncotarget, 8(42), 71471-71488 (2017-10-27)
Here we investigated the impact of WNT5A signaling on aerobic glycolysis and evaluated its effects on breast cancer cell migration/invasion. WNT5A signaling reduced migration and lactate production and caused selective down-regulation of the glycolytic enzyme phosphofructokinase platelet-type (PFKP). These events