Merck
EHU016621
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CEBPG
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GATATCGCAGCAAAACAGCACTCCAGGGGTGAACGGAATTAGTGTTATCCATACCCAGGCACATGCCAGCGGCTTACAGCAGGTTCCTCAGCTGGTGCCTGCTGGCCCTGGGGGAGGAGGCAAAGCTGTGGCTCCCAGCAAGCAGAGCAAAAAGAGTTCGCCCATGGATCGAAACAGTGACGAGTATCGGCAACGCCGAGAGAGGAACAACATGGCTGTGAAAAAGAGCCGGTTGAAAAGCAAGCAGAAAGCACAAGACACACTGCAGAGAGTCAATCAGCTCAAAGAAGAGAATGAACGGTTGGAAGCAAAAATCAAATTGCTGACCAAGGAATTAAGTGTACTCAAAGATTTGTTTCTTGAGCATGCACACAACCTTGCAGACAACGTACAGTCCATTAGCACTGAAAATACGACAGCAGATGGCGACAATGCAGGACAGTAGACCTCACCCTTTCCAGACTTTAGAGCTTGTGGCTTGAATGTTAAAGGTGTGACCACCGACA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yanhui Yu et al.
DNA and cell biology, 36(3), 212-218 (2017-01-17)
Autophagy is a main defense strategy by which infected host cells can virtually induce the killing of parasite, including Toxoplasma gondii. However, the regulatory mechanisms of autophagy in T. gondii-infected nonhematopoietic cells are still unknown. Emerging evidence indicates that CCAAT/enhancer-binding
Hyun Lim et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 76, 153255-153255 (2020-06-20)
Prolonged exposure to the senescence-associated secretory phenotype (SASP) with age leads to chronic low-grade inflammation in neighboring cells and tissues, causing many chronic degenerative diseases. The effects on SASP production of the ethanol extract from Scutellaria radix and 17 isolated
Nirmalya Dasgupta et al.
Biochimica et biophysica acta, 1861(7), 1777-1787 (2017-03-28)
Human polo-like kinase 1 (PLK1), a highly conserved serine/threonine kinase is a key player in several essential cell-cycle events. PLK1 is considered an oncogene and its overexpression often correlates with poor prognosis of cancers, including colorectal cancer (CRC). However, regulation
Hye-Lim Lee et al.
International journal of molecular sciences, 19(10) (2018-10-17)
Distal-less homeobox 5 (Dlx5) is a negative regulator of adipogenesis. Dlx5 expression is decreased by adipogenic stimuli, but the mechanisms of Dlx5 downregulation by adipogenic stimuli have not yet been determined. Here, we tested the impact of cAMP/PKA (protein kinase
Hong Li et al.
Genetic testing and molecular biomarkers, 23(5), 304-309 (2019-04-11)
Aims: Metastasis is a significant obstacle to curing esophageal squamous cell carcinoma (ESCC). The CCAAT/enhancer binding protein β (C/EBPβ)