Merck
EHU015721
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MKL1
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AGTGAGCGGAAGAATGTGCTACAGTTGAAACTCCAGCAGCGCCGGACCCGGGAAGAACTGGTGAGCCAAGGGATCATGCCGCCTTTGAAAAGTCCAGCCGCATTTCATGAGCAGAGAAGGAGCTTGGAGCGGGCCAGGACAGAGGACTATCTCAAACGGAAGATTCGTTCCCGGCCGGAGAGATCGGAGCTGGTCAGGATGCACATTTTGGAAGAGACCTCGGCTGAGCCATCCCTCCAGGCCAAGCAGCTGAAGCTGAAGAGAGCCAGACTAGCCGATGACCTCAATGAGAAGATTGCACAGAGGCCTGGCCCCATGGAGCTGGTGGAGAAGAACATCCTTCCTGTTGAGTCCAGCCTGAAGGAAGCCATCATTGTGGGCCAGGTGAACTATCCCAAAGTAGCAGACAGCTCTTCCTTCGATGAGG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
David Gau et al.
Angiogenesis, 20(4), 663-672 (2017-06-24)
De novo synthesis of cytoskeleton-regulatory proteins triggered by the megakaryoblastic leukemia (MKL)/serum response factor (SRF) transcriptional system in response to pro-angiogenic growth factors lies at the heart of endothelial cell (EC) migration (a critical element of angiogenesis) and neovascularization. This
Xu Shiwen et al.
PloS one, 10(5), e0126015-e0126015 (2015-05-09)
In scleroderma (systemic sclerosis, SSc), persistent activation of myofibroblast leads to severe skin and organ fibrosis resistant to therapy. Increased mechanical stiffness in the involved fibrotic tissues is a hallmark clinical feature and a cause of disabling symptoms. Myocardin Related
Philipp Kircher et al.
Science signaling, 8(402), ra112-ra112 (2015-11-12)
Megakaryoblastic leukemia 1 (MKL1) is a coactivator of serum response factor (SRF) that promotes the expression of genes associated with cell proliferation, motility, adhesion, and differentiation-processes that also involve dynamic cytoskeletal changes in the cell. MKL1 is inactive when bound