Merck
EHU013541
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RBM28
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CAAGCCTGTGCAAATTCAGAAGAGAGCAGTCAAGAGACCAGCCCCTGCAAAAAGCAGTGATCATTCTGAGGAGGACAGTGACCTAGAGGAAAGCGATAGTATTGATGATGGAGAGGAACTGGCTCAGAGTGATACCAGCACTGAGGAGCAAGAGGATAAAGCTGTGCAAGTCTCAAACAAAAAGAAGAGGAAATTACCCTCTGATGTGAATGAAGGGAAAACTGTTTTTATCAGAAATCTGTCCTTTGACTCAGAAGAAGAAGAACTTGGGGAGCTTCTCCAACAGTTTGGAGAACTCAAATATGTCCGCATTGTCTTGCATCCAGACACAGAGCATTCTAAAGGTTGTGCATTTGCCCAGTTCATGACTCAAGAAGCAGCTCAGAAATGCCTTCTAGCTGCTTCTCCAGAGAATGAGGCTGGTGGGCTTAAACTGGATGGCCGGCAGCTCAAGGTTGACTTGGCGGTGACCCGTGATGAGGCTGCAAAGCTTCAGACGACGAAGGTGAAGAAGC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Emily Warshauer et al.
Experimental dermatology, 24(8), 618-622 (2015-05-06)
Alopecia-neurological defects-endocrinopathy (ANE) syndrome is a rare inherited hair disorder, which was shown to result from decreased expression of the RNA-binding motif protein 28 (RBM28). In this study, we attempted to delineate the role of RBM28 in hair biology. First