Wichtige Dokumente
EHU013431
MISSION® esiRNA
targeting human RAD18
About This Item
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AAGCAGGGGAGCAGGTTAATGGATAATTTCTTGATCAGAGAAATGAGTGGTTCTACATCAGAGTTGTTGATAAAAGAAAATAAAAGCAAATTCAGCCCTCAAAAAGAGGCGAGCCCTGCTGCAAAGACCAAAGAGACACGTTCTGTAGAAGAGATCGCTCCAGATCCCTCAGAGGCTAAGCGTCCTGAGCCACCCTCGACATCCACTTTGAAACAAGTTACTAAAGTGGATTGTCCTGTTTGCGGGGTTAACATTCCAGAAAGTCACATTAATAAGCATTTAGACAGCTGTTTATCACGCGAAGAGAAGAAGGAAAGCCTCAGAAGTTCTGTTCACAAAAGGAAGCCGCTGCCCAAAACTGTATATAATTTGCTCTCTGATCGTGATTTAAAGAAAAAGCTAAAAGAGCATGGATTATCTATTCAAGGAAATAAACAACAGCTCATTAAAAGGCACCAAGAATTTGTACACATGTACAATGCCCAATGCGATGCTTTGCATCCTAAATCAGCTGC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... RAD18(56852) , RAD18(56852)
Allgemeine Beschreibung
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?