Wichtige Dokumente
EHU013311
MISSION® esiRNA
targeting human PLEKHG2
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CTGCTACCCTTTTGCCTGAGCAAGGAGGTTCCCGGCATGTCCAGGCTCCAGCCGCCACACCTTTGCCCAAGCAAGAAGGCCCCCTGCACCTCCAGGTGCCGGCTCTTACAACTTTCTCTGATCAAGGCCACCCAGAAATCCAAGTTCCAGCCACCACTCCTTTGCCTGAGCATAGAAGTCACATGGTTATACCAGCTCCATCCACCGCCTTTTGTCCTGAGCAGGGACACTGTGCGGACATCCACGTTCCCACCACTCCAGCTTTGCCCAAGGAGATTTGTTCTGATTTCACAGTTTCAGTCACCACCCCTGTGCCCAAGCAAGAAGGTCACCTAGACAGCGAGAGCCCAACCAATATCCCACTGACAAAGCAAGGAGGTTCCAGGGATGTTCAGGGCCCAGACCCTGTCTGCAGTCAACCCATCCAGCCTTTGTCTTGGCATGGAAGCAGCCTGGATCCCCAGGGCCCAGGCGACACCCTACCACCCTTGCCATGTCACCTCCCAGACCTTCAG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... PLEKHG2(64857) , PLEKHG2(64857)
Allgemeine Beschreibung
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)