Merck
EHU013251
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SULT2A1
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TGGTTTGACCACATTCATGGCTGGATGCCCATGAGAGAGGAGAAAAACTTCCTGTTACTGAGTTATGAGGAGCTGAAACAGGACACAGGAAGAACCATAGAGAAGATCTGTCAATTCCTGGGAAAGACGTTAGAACCCGAAGAACTGAACTTAATTCTCAAGAACAGCTCCTTTCAGAGCATGAAAGAAAACAAGATGTCCAATTATTCCCTCCTGAGTGTTGATTATGTAGTGGACAAAGCACAACTTCTGAGAAAAGGTGTATCTGGGGACTGGAAAAATCACTTCACAGTGGCCCAAGCTGAAGACTTTGATAAATTGTTCCAAGAGAAGATGGCAGATCTTCCTCGAGAGCTGTTCCCATGGGAATAACGTCCAAAACACTCTGGATCTTATATGGAGAATGACATTGATTCTCCTGTCCTTGTACATGTACCTGACTGGGGTCATTGTGTAAGACTTATTATTTTATCCTGAAACCTTAAATATCAAACCTCTGCATCTCTGATCCCTTCC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xi-Xiang Yu et al.
Digestive diseases and sciences, 60(5), 1265-1272 (2015-02-07)
As a pro-inflammatory cytokine, IL-33 has been demonstrated to play an important role in tumor progression. It is reported that IL-33 is highly expressed in the serum and tumor tissues of patients with gastric cancer. However, the function of IL-33
S Stojkovic et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 12(6), 948-957 (2014-04-08)
Urokinase-type plasminogen activator (u-PA) plays a pivotal role in extracellular proteolysis and is thought to be critically involved in the modulation of angiogenesis. Interleukin (IL)-33 is a member of the IL-1 cytokine family, which is thought to act as danger