Wichtige Dokumente
EHU012581
MISSION® esiRNA
targeting human POLRMT
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CAGGTGCTGGAAGGTTTCATCACCCGCAAGGTGGTGAAGCAGACGGTGATGACGGTGGTGTACGGGGTCACGCGCTATGGCGGGCGCCTGCAGATTGAGAAGCGCCTCCGGGAGCTGAGCGACTTTCCCCAGGAGTTCGTGTGGGAGGCCTCTCACTATCTCGTACGCCAGGTCTTCAAGAGTCTACAGGAGATGTTCTCGGGGACCCGGGCCATCCAGCACTGGCTGACCGAGAGTGCCCGCCTCATCTCCCACATGGGCTCTGTGGTGGAGTGGGTCACACCCCTGGGCGTCCCCGTCATCCAGCCCTATCGCCTGGACTCCAAGGTCAAGCAAATAGGAGGTGGAATTCAGAGCATCACCTACACCCACAACGGAGACATCAGCCGAAAGCCCAACACACGTAAGCAGAAGAACGGCTTCCCGCCCAACTTCATCCACTCGCTGGACTCCTCCCACATGATGCTCACCGCCCTGCACTGCTACAGGAAGGGCCTGACCTTCGTCTCTGTGCAC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... POLRMT(5442) , POLRMT(5442)
Allgemeine Beschreibung
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EHU012581-20UG | 4061828674534 |
EHU012581-50UG | 4061831370744 |