Merck
EHU011991
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FER
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GACACCTCATCATGGACACGCTACTTTAGCTAAGGCATGACCAGCAATGAACAGTAGTAAGATATGTGCTGATTAGAAGGCTCACTTGTGCAGTGTGGAGGATAACCAGTGCCTTACAAAATGGGGTTTGGGAGTGACCTGAAGAATTCACATGAAGCAGTGTTAAAATTGCAAGACTGGGAATTACGGTTACTGGAAACAGTAAAGAAATTTATGGCCCTGAGAATAAAAAGTGATAAAGAATATGCATCTACTTTACAGAACCTTTGTAATCAAGTTGATAAGGAAAGTACTGTCCAAATGAATTATGTCAGCAACGTATCCAAGTCTTGGCTACTTATGATTCAGCAGACAGAACAACTTAGTAGGATAATGAAGACACATGCAGAGGACTTGAACTCTGGACCTTTACACAGGCTCACCATGATGA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ana Lonic et al.
The Journal of cell biology, 220(2) (2021-01-08)
Receptor degradation terminates signaling by activated receptor tyrosine kinases. Degradation of EGFR occurs in lysosomes and requires the switching of RAB5 for RAB7 on late endosomes to enable their fusion with the lysosome, but what controls this critical switching is
Yoav Elkis et al.
Nature communications, 8(1), 940-940 (2017-10-19)
Disruption of the reprogrammed energy management system of malignant cells is a prioritized goal of targeted cancer therapy. Two regulators of this system are the Fer kinase, and its cancer cell specific variant, FerT, both residing in subcellular compartments including
Joanna Stanicka et al.
Oncogene, 37(23), 3131-3150 (2018-03-16)
IGF-1 receptor (IGF-1R) and integrin cooperative signaling promotes cancer cell survival, proliferation, and motility, but whether this influences cancer progression and therapy responses is largely unknown. Here we investigated the non-receptor tyrosine adhesion kinase FES-related (FER), following its identification as