Merck
EHU011041
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PITRM1
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TCACCGTAAACCAGGTGACATCTGTTCCCGAGCTGTTCCTGACTGCAGTGAAGCTCACCCATGATGACACAGGAGCCAGGTATTTACACCTGGCCAGAGAAGACACGAATAATCTGTTCAGCGTGCAGTTCCGTACTACTCCCATGGACAGTACTGGTGTTCCTCACATTCTTGAGCATACCGTCCTTTGTGGGTCTCAGAAATATCCGTGCAGAGACCCTTTCTTCAAAATGTTGAACCGGTCCCTCTCCACGTTCATGAACGCCTTCACAGCTAGTGATTATACTCTGTATCCATTTTCCACACAAAATCCCAAGGACTTTCAGAATCTCCTCTCGGTGTATTTGGATGCCACCTTTTTCCCATGTTTACGCGAGCTGGATTTCTGGTATGAAGGATGGCGGCTGGAACATGAGAATCCGAGCGACCCCCAGACGCCCTTGGTCTTTAAAGGAGTCGTCTTTAATGAGATGAAGGGAGCGTTTACAGACAATGAGAGGATATTCTCCCAGCACCTTCAGA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
T Jiang et al.
Oncogene, 36(22), 3178-3192 (2017-01-17)
Simultaneous hyperactivation of stress-activated protein kinase/c-Jun N-terminal protein kinase (SAPK/JNK) and mitogen-activated protein kinase kinase/extracellular signal-regulated kinase (MEK/ERK) signaling cascades has been reported in carcinogenesis. However, how they are integrated to promote oncogenesis remains unknown. By analyzing breast invasive carcinoma