Merck
EHU010951
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MNDA
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TCATGCTACAGTGGCCAGTAAGACTCAATATTTCCATGTGAAAGTCTTCGACATCAACTTGAAAGAGAAATTTGTAAGGAAGAAGGTCATTACCATATCTGATTACTCTGAATGTAAAGGAGTAATGGAAATAAAGGAAGCATCATCTGTGTCTGACTTTAATCAAAATTTTGAGGTCCCAAACAGAATTATCGAAATAGCAAATAAAACTCCCAAGATCAGTCAACTTTACAAGCAAGCATCTGGAACAATGGTGTATGGGTTGTTTATGTTACAAAAGAAAAGCGTACACAAGAAGAACACAATTTATGAAATACAGGATAATACAGGATCCATGGATGTAGTGGGGAGTGGAAAATGGCACAATATCAAGTGTGAGAAAGGAGATAAACTTCGACTCTTCTGCCTTCAACTGAGAACAGTTGACCGCAA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Junjie Yang et al.
Stem cell research & therapy, 7(1), 111-111 (2016-08-16)
Endothelial progenitor cells (EPCs) have shown great potential in angiogenesis either by their differentiation into endothelial cells or by secretion of angiogenic factors. Interferon-inducible protein 204 (Ifi204) has been reported to participate in the regulation of cell growth and differentiation.