Merck
EHU010511
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human VANGL2
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GCAGGAAGAGGAGCAGAAAAACCCCAGGGAGGTGATGGACCCCCGGGAGGCAGCCCAAGCCATCTTTGCATCCATGGCCCGTGCCATGCAGAAGTACCTTCGGACCACCAAGCAGCAGCCCTACCACACCATGGAGAGCATCCTGCAGCACCTTGAATTCTGCATCACGCATGACATGACGCCCAAGGCCTTCTTGGAGCGATACTTGGCGGCTGGACCTACCATCCAGTACCACAAGGAACGCTGGCTGGCCAAACAGTGGACATTGGTGAGCGAGGAGCCGGTGACCAACGGCCTCAAGGATGGCATCGTTTTCCTCTTAAAACGCCAGGACTTCAGCCTGGTGGTCAGCACCAAGAAGGTCCCATTCTTCAAACTCTCCGAGGAATTTGTGGATCCCAAGTCACACAAGTTTGTCATGAGGCTGCAGTC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhaoming Wu et al.
Cell and tissue research, 366(3), 617-621 (2016-09-04)
Vangl2, one of the core components of the planar cell polarity (PCP) pathway, has an important role in the regulation of morphogenesis in several tissues. Although the expression of Vangl2 has been detected in the developing tooth, its role in
Tania M Puvirajesinghe et al.
Nature communications, 7, 10318-10318 (2016-01-13)
The non-canonical Wnt/planar cell polarity (Wnt/PCP) pathway plays a crucial role in embryonic development. Recent work has linked defects of this pathway to breast cancer aggressiveness and proposed Wnt/PCP signalling as a therapeutic target. Here we show that the archetypal