Merck
EHU010411
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PGP
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GACCCGCACTTCAGCTACATGAAGCTCACCAAGGCCCTGCGCTACCTGCAGCAGCCCGGCTGCCTGCTCGTGGGCACCAACATGGACAACCGGCTTCCGCTTGAGAACGGCCGCTTCATCGCGGGTACCGGGTGTCTGGTCCGAGCCGTGGAGATGGCCGCCCAGCGCCAGGCCGACATCATCGGGAAGCCCAGCCGCTTCATTTTCGACTGCGTGTCCCAGGAATACGGCATCAACCCCGAGCGCACCGTCATGGTGGGAGACCGCCTGGACACAGACATCCTCCTAGGCGCCACCTGTGGCCTGAAGACCATCCTGACCCTCACCGGAGTCTCCACTCTAGGGGATGTGAAGAATAATCAGGAAAGTGACTGCGTGTCTAAGAAGAAAATGGTCCCTGACTTCTATGTTGACAGCATAGCCGACCTTTTG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Patric J Jansson et al.
The Journal of biological chemistry, 290(15), 9588-9603 (2015-02-28)
Multidrug resistance (MDR) is a major obstacle in cancer treatment. More than half of human cancers express multidrug-resistant P-glycoprotein (Pgp), which correlates with a poor prognosis. Intriguingly, through an unknown mechanism, some drugs have greater activity in drug-resistant tumor cells