Merck
EHU009691
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RND3
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GTCGGCTGCAAGTCTGATCTGCGGACAGATGTTAGTACATTAGTAGAGCTCTCCAATCACAGGCAGACGCCAGTGTCCTATGACCAGGGGGCAAATATGGCCAAACAGATTGGAGCAGCTACTTATATCGAATGCTCAGCTTTACAGTCGGAAAATAGCGTCAGAGACATTTTTCACGTTGCCACCTTGGCATGTGTAAATAAGACAAATAAAAACGTTAAGCGGAACAAATCACAGAGAGCCACAAAGCGGATTTCACACATGCCTAGCAGACCAGAACTCTCGGCAGTTGCTACGGACTTACGAAAGGACAAAGCGAAGAGCTGCACTGTGATGTGAATCTTTCATTATCTTTAATGAAGACAAAGGAATCTAGTGTAAAAAACAACAGCAAACAAAAAGGTGAAGTCTAAATGAAGTGCACAGCCAAAGTC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chen Jiang et al.
Cancer research, 80(10), 1957-1969 (2020-02-16)
Nasopharyngeal carcinoma is an Epstein-Barr virus (EBV)-related malignancy. Recently, we found that the EBV-encoded miRNA BART2-5p was increased in the serum of patients with preclinical nasopharyngeal carcinoma and that the copy number positively correlated with disease progression. In this study
Marta Hernández-Sánchez et al.
Oncotarget, 6(19), 17479-17490 (2015-06-04)
RhoE is a small GTPase involved in the regulation of actin cytoskeleton dynamics, cell cycle and apoptosis. The role of RhoE in cancer is currently controversial, with reports of both oncogenic and tumor-suppressive functions for RhoE. Using RhoE-deficient mice, we
Kim Clarke et al.
PLoS genetics, 11(7), e1005325-e1005325 (2015-07-02)
Gliomas are a highly heterogeneous group of brain tumours that are refractory to treatment, highly invasive and pro-angiogenic. Glioblastoma patients have an average survival time of less than 15 months. Understanding the molecular basis of different grades of glioma, from