Merck
EHU007051
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human S100B
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AGACCAGGAAGGGGTGAGACAAGGAAGAGGATGTCTGAGCTGGAGAAGGCCATGGTGGCCCTCATCGACGTTTTCCACCAATATTCTGGAAGGGAGGGAGACAAGCACAAGCTGAAGAAATCCGAACTGAAGGAGCTCATCAACAATGAGCTTTCCCATTTCTTAGAGGAAATCAAAGAGCAGGAGGTTGTGGACAAAGTCATGGAAACACTGGACAATGATGGAGACGGCGAATGTGACTTCCAGGAATTCATGGCCTTTGTTGCCATGGTTACTACTGCCTGCCACGAGTTCTTTGAACATGAGTGAGATTAGAAAGCAGCCAAACCTTTCCTGTAACAGAGACGGTCATGCAAGAAAGCAGACAGCAAGGGCTTGCAGCCTAGTAGGAGCTGAGCTTTCCAGCCGTGTTGTAGCTAATTAGGAAGCTTGATTTGCTTTGTGATTGAAAAATTGAAAACCTCTTTCCAAAGGCTGTTTTAACGGCCTGCATCATTCTTTCTGCTATATTAGGCCTGTGTGTAAGCTGACTGGCC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Teng Cao et al.
Biochimica et biophysica acta, 1863(11), 2772-2782 (2017-07-12)
S100B is a biomarker of nervous system injury, but it is unknown if it is also involved in vascular injury. In the present study, we investigated S100B function in vascular remodeling following injury. Balloon injury in rat carotid artery progressively
Giulio Morozzi et al.
Cell death and differentiation, 24(12), 2077-2088 (2017-09-09)
Muscles of sarcopenic people show hypotrophic myofibers and infiltration with adipose and, at later stages, fibrotic tissue. The origin of infiltrating adipocytes resides in fibro-adipogenic precursors and nonmyogenic mesenchymal progenitor cells, and in satellite cells, the adult stem cells of
Jin-Hua Zhang et al.
Journal of cellular biochemistry, 119(10), 8095-8111 (2018-02-01)
Ischemic stroke is the leading cause of worldwide mortality and long-term disability in adults. This study aims to explore the effects of RNA interference (RNAi)-mediated silencing of the S100B gene on nerve function recovery and morphological changes of hippocampus cells