Merck
EHU006561
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TSPAN18
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TCACCCGAGAATTCTTCACCAAGGAGCTCACCAAGCACTACCAGGGCAATAACGACACAGACGTCTTCTCTGCCACCTGGAACTCGGTCATGATCACATTTGGTTGCTGCGGGGTCAACGGGCCTGAAGACTTTAAGTTTGCATCTGTGTTTCGACTCCTGACCCTGGATAGTGAAGAGGTGCCGGAGGCCTGCTGCCGGAGGGAACCCCAAAGTCGGGACGGGGTCCTGCTGAGCCGGGAGGAGTGCCTCCTGGGAAGGAGCCTATTCCTAAACAAGCAGGGCTGTTACACGGTGATCCTCAACACCTTCGAGACCTACGTCTACTTGGCCGGAGCCCTTGCCATCGGGGTACTGGCCATCGAGCTTTTCGCCATGATCTTTGCCATGTGCCTCTTCCGGGGCATCCAGTAGAGGGTATGGCCTGAAGCCTGAAG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xiao Lin et al.
Annals of translational medicine, 7(18), 470-470 (2019-11-09)
Nasopharyngeal carcinoma (NPC) is a common epithelial carcinoma with high occurrence and metastatic rates in Southern China. To date, the molecular mechanisms of metastasis for NPC remains unclear. The aim of this study was to discover the underlying mechanism of