Merck
EHU006011
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human KIAA1024
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GCCAAGGTCTGCAAGATAGCTGCTCTGATCGCTGCTGCGGCATGCACCGTCATCCTCGTTATTGTCGTGCCCATCTGCACAATGAAATCATGAGCTAAGAATGCAACCTTACGTACAGCTTATGACTACCAATGTCGTCGTCTGTATCTTAGAATCTTGCAGCAGTGAGGCAACAATTTGTTGAAATGGAGATGAAATCATGGAGGCATTTCTACAAATGTTGAATGAAGGTGGTTTTCAGAAAGTATACATTCTAGTGAGAAATCTACCTACCTATTAGCTTTGACTCAATTACACTCTGACGCATTTTTAGAAGTGCAATATCTTTTCCTACCAAAAGAACATCATGGACTATCAATAAATACAAATTGAATATTCCAAGCCAAAAAAGGAAGATTAATTGGGTTCTTTCCATTTTGATGATGTTTCATGGTGGG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rachel Xi-Yeen Ho et al.
Journal of molecular cell biology, 10(3), 195-204 (2018-01-13)
Intrinsically disordered proteins (IDPs)/intrinsically unstructured proteins are characterized by the lack of fixed or stable tertiary structure, and are increasingly recognized as an important class of proteins with major roles in signal transduction and transcriptional regulation. In this study, we