Merck
EHU003461
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SPSB2
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GGGGAAGCTGTACCATCAGAGCAAGGGGCCCGGAGCCCCCCAGTATCCAGCGGGAACTCAGGGTGAGCAGCTGGAGGTGCCAGAGAGACTGCTGGTGGTTCTGGACATGGAGGAGGGAACTCTGGGCTACGCTATTGGGGGCACCTACCTGGGGCCAGCATTCCGCGGACTGAAGGGCAGGACCCTCTATCCGGCAGTAAGCGCTGTCTGGGGCCAGTGCCAGGTCCGCATCCGCTACCTGGGCGAAAGGAGAGCGGAGCCACACTCCCTTCTGCACCTGAGCCGCCTGTGTGTGCGCCACAACCTGGGGGATACCCGGCTCGGCCAGGTGTCTGCCCTGCCCTTGCCCCCTGCCATGAAGCGCTACCTGCTCTACCAGTGAGCCCTGTGATACCACAGACTGTGCTGAGGTCTTGCCACCACCCCTCCCCTTGGGGAGGTGGGGAGGCACTGCTGGCCTAGACCAGCTGCTGAAAGCTGGTGAGGCTGAGCCCCTACCCCAACCCAAGCTCTGCGGAAATCAACAGCCCCAGAGCCACTTGGAGGGAGGAAGAAAGG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tsedey Mekbib et al.
Journal of biological rhythms, 34(6), 610-621 (2019-10-15)
The time-dependent degradation of core circadian clock proteins is essential for the proper functioning of circadian timekeeping mechanisms that drive daily rhythms in gene expression and, ultimately, an organism's physiology. The ubiquitin proteasome system plays a critical role in regulating