Merck
EHU001251
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human BTG1
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TCACTGGTTCCCAGAAAAGCCATGCAAGGGATCGGGTTACCGTTGTATTCGCATCAACCATAAAATGGATCCTCTGATTGGACAGGCAGCACAGCGGATTGGACTGAGCAGTCAGGAGCTGTTCAGGCTTCTCCCAAGTGAACTCACACTCTGGGTTGACCCCTATGAAGTGTCCTACAGAATTGGAGAGGATGGCTCCATCTGTGTGCTGTATGAAGCCTCACCAGCAGGAGGTAGCACTCAAAACAGCACCAACGTGCAAATGGTAGACAGCCGAATCAGCTGTAAGGAGGAACTTCTCTTGGGCAGAACGAGCCCTTCCAAAAACTACAATATGATGACTGTATCAGGTTAAGATATAGTCTGTGGATGGATCATCTGATGATGATGGATAAATTTGATTTTTGCTTTGGGTGGGCTCCTCTTGGGGATGGATTATGGA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jeong Sook Kim et al.
International journal of molecular sciences, 20(13) (2019-07-22)
Estrogen affects endometrial cellular proliferation by regulating the expression of the c-myc gene. B-cell translocation gene 1 (BTG1), a translocation partner of the c-myc, is a tumor suppressor gene that promotes apoptosis and negatively regulates cellular proliferation and cell-to-cell adhesion.
Peng Yin et al.
Cancer chemotherapy and pharmacology, 81(5), 863-872 (2018-03-15)
Nasopharyngeal carcinoma (NPC) is one of the most commonly diagnosed cancers worldwide with significantly high prevalence in Southern China. Chemoprevention of cancer with alkylating agent compounds could potentially reverse, suppress, or prevent cancer progression. Cisplatin (CIS) is an antineoplastic or
Zhen-Zhen Zhang et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 316(6), E1050-E1060 (2019-03-06)
Diabetic retinopathy (DR) is a serious diabetic complication caused by both environmental and genetic factors. Molecular mechanisms of DR may lead to the discovery of reliable prognostic indicators. The current study aimed to clarify the mechanism of microRNA-183 (miR-183) in