Merck
EHU000951
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human KCNC1
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AACGAGTTCCTGCTGCTCATCATCTTCCTGGCCTTGGGCGTGCTGATCTTCGCCACCATGATCTACTACGCCGAGAGGATAGGGGCACAGCCCAATGACCCCAGCGCCAGTGAGCACACGCACTTTAAGAACATCCCCATCGGCTTCTGGTGGGCCGTGGTCACCATGACGACCCTGGGCTATGGAGACATGTACCCGCAGACGTGGTCCGGCATGCTGGTGGGGGCTCTGTGTGCGCTGGCGGGCGTGCTCACCATCGCCATGCCCGTGCCCGTCATCGTGAACAATTTCGGGATGTATTACTCCTTAGCCATGGCTAAGCAGAAACTACCAAAGAAAAAAAAGAAGCATATTCCGCGGCCACCGCAGCTGGGATCTCCCAATTATTGTAAATCTGTCGTAAACTCTCCACACCACAGTACTCAGAGTGACACATGTCCGCT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Min Seok Song et al.
International journal of molecular sciences, 19(4) (2018-04-05)
Voltage-gated potassium (Kv) channels, including Kv3.1 and Kv3.4, are known as oxygen sensors, and their function in hypoxia has been well investigated. However, the relationship between Kv channels and tumor hypoxia has yet to be investigated. This study demonstrates that