Merck
EHU000281
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human EPHX1
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CGAGCCATGTGGCTAGAAATCCTCCTCACTTCAGTGCTGGGCTTTGCCATCTACTGGTTCATCTCCCGGGACAAAGAGGAAACTTTGCCACTTGAAGATGGGTGGTGGGGGCCAGGCACGAGGTCCGCAGCCAGGGAGGACGACAGCATCCGCCCTTTCAAGGTGGAAACGTCAGATGAGGAGATCCACGACTTACACCAGAGGATCGATAAGTTCCGTTTCACCCCACCTTTGGAGGACAGCTGCTTCCACTATGGCTTCAACTCCAACTACCTGAAGAAAGTCATCTCCTACTGGCGGAATGAATTTGACTGGAAGAAGCAGGTGGAGATTCTCAACAGATACCCTCACTTCAAGACTAAGATTGAAGGGCTGGACATCCACTTCATCCACGTGAAGCCCCCCCAGCTGCCCGCAGGCCATACCCCGAAGCCCTTGCTGATGGTGCACGGCTGGCCCGGCTCTTTCTACGAGTTTTATAAGATCATCCCACTCCTGACTGACCCCAAGAACCATGGCCTGAGCGATGAGCACGTTTTTGAAGTCATCTGCCCTTCCATCCCTGGCTATGGCTTCTCAGAGGCATCCTCCAAGAAG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kasem Nithipatikom et al.
Journal of lipid research, 55(10), 2093-2102 (2014-06-25)
Microsomal epoxide hydrolase (EPHX1, EC 3.3.2.9) is a highly abundant α/β-hydrolase enzyme that is known for its catalytical epoxide hydrolase activity. A wide range of EPHX1 functions have been demonstrated including xenobiotic metabolism; however, characterization of its endogenous substrates is