EHNC011871
MISSION® esiRNA
targeting human CTD-2623N2.5
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GAAGAAACGGGATGAATGGAAACGTGATTCACTCTGTGGACTGGCAGATACCTCTGGAAATCTGGTGTTCTATTGTAATAAGTTCTCGGGAAGGTAGAGACTTTTATTTGGGACATAGAGGCTTGGCCAACCAGAATGGAGGACCCACCCAAGTCCCGCCCCCAAGCCTGAGCCCTCTCCTTTGCTCCACCCACTCTGCCTGAAGTCCCCTCAACCCCTCCGACTTCGCAGTCTCCCAGCCCGGCCTTCTGGGGCTGGTCTTCATTGGAAGCCACGCCCCCAGGTCTGTCGGATAAACATTTTACAACCTATTCTCTCTGAAGTCTAGTACCTGGAGGCTTCCTCTG
GenBank-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EHNC011871-50UG | 4061828805648 |
EHNC011871-20UG | 4061828827138 |