CLS480124
Corning® LSE™ single block, for Corning LSE single block digital dry baths
single block, 12 x 15 mL centrifuge tubes, 1/cs
Synonym(e):
equipment replacement accessory
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
Holds 12 x 15 mm tubes
Verpackung
pack of 1
case of 2
Hersteller/Markenname
Corning 480124
Eignung
suitable for (use with Corning LSE digital dry bath heater, single block)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
CLS6785SB, CLS6786SB, CLS6787SB
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS480124-1EA | 4061825882536 |