Merck
CLS431410
Corning® glass fiber membrane filter discs
for the 150 mL funnel, diam. 43 mm
Synonym(e):
filter accessory
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.24
Produktbezeichnung
Corning® square glass fiber prefilter, for the 150 mL funnel, diam. 43 mm
Materialien
glass fiber membrane
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
Corning 431410
Durchmesser
43 mm
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)