Merck
CLS430770
Corning® Flaschenaufsatz-Vakuumfiltersystem
cellulose acetate membrane, pore size 0.45 μm, membrane area 33.2 cm2
Synonym(e):
bottle top filters, laboratory filters, vacuum system filters
About This Item
UNSPSC-Code:
41104914
NACRES:
NB.51
Materialien
cellulose acetate membrane
high-density polyethylene cap (plug seal)
polystyrene housing
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap plug seal
graduations
Verpackung
pack of 1
case of 12
pkg of (individually wrapped system)
Hersteller/Markenname
Corning 430770
Flaschenkapazität
500 mL
Filterkapazität
500 mL
Trichterkapazität
500 mL
Membranfläche
33.2 cm2
Halsdurchm.
45 mm
Farbe
orange cap
Porengröße
0.45 μm
Fitting
GL 45 bottle neck
Allgemeine Beschreibung
Corning® Flaschenaufsatz-Vakuumfiltersysteme zeichnen sich durch quadratische Filterträger für eine bessere Filtrationsleistung aus. Diese Flaschenaufsatz-Vakuumfiltersysteme wurden für die Filtration und Lagerung von Zellkultur- und/oder Gewebekultur-medien, biologischen Flüssigkeiten und anderen wässrigen Lösungen entwickelt. Die Systeme bestehen aus einer Filtratsammelflasche aus Polystyrol und einem Filtertrichter mit Filtermembran sowie einem Flaschenhalsadapter aus Polyethylen und einem Schlauch-Adapter.
Corning square bottle-top vacuum filter systems support a higher capacity cellulose acetate (CA) membrane for greater filtering performance. Cellulose acetate (CA) membranes provide fast flow rates and low protein binding and are good for filtering cell culture media These new bottle/filter systems are designed for filtering and storing cell culture and/or tissue culture media, biological fluids and other aqueous solutions.
  • Cellulose acetate (CA) membranes provide the fastest flow rates, the lowest protein binding and low extractables and are best for filtering cell culture media.
  • Receiver bottles feature easy grip sides for improved handling.
  • Additional storage bottles can be purchased to increase capacity.
  • Bottle caps are supplied sterile and individually packaged.
  • Angled hose connector simplifies vacuum line attachment.
  • Individually packaged, sterile and certified nonpyrogenic.
  • Each system has the membrane material and pore size printed on the unit and is color-coded by membrane type for easy product identification. -
  • Expiration date appears on the filter funnel and shipping boxes.
Expiration date of the membrane is three years from the time the product is manufactured.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS430770-12EA4061833873694