Merck
CLS430518
Corning® Easy-Grip runde Vorratsflaschen aus Kunststoff
round clear polystyrene, sterile, bottle capacity 1,000 mL, cap (plug seal), case of 24
Synonym(e):
storage bottle
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.24
Materialien
cap (plug seal)
clear polystyrene bottle
orange high-density polyethylene cap (plug seal)
round bottle
round clear polystyrene
Sterilität
sterile
sterile
Leistungsmerkmale
cap
graduated
graduations
neck thread wide mouth
Verpackung
case of 24
Hersteller/Markenname
Corning 430518
Flaschenkapazität
1,000 mL
Flaschenhalsdurchm.
~42 mm
Halsdurchm.
45 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Corning® Easy-Grip Einwegvorratsflaschen eignen sich ideal für die Lagerung von Medien, Puffern und anderen wässrigen Lösungen.
  • Mit griffigen Seitenflächen für eine leichtere Handhabung.
  • Die Kappen (45 mm) mit Stopfdichtung erzeugen eine luftdichte Versiegelung und helfen dabei, das Risiko einer Kontamination zu minimieren.
  • Zertifiziert pyrogenfrei.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.