Merck
CLS430487
Corning® Kryoröhrchen mit Innenverschraubung
bottom, conical, capacity 1.2 mL, seal, washer, self-standing
Synonym(e):
cryovials
About This Item
UNSPSC-Code:
41121704
NACRES:
NB.13
Materialien
cap (Internal threaded)
conical bottom tube
polypropylene (Threaded)
Sterilität
sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic)
Leistungsmerkmale
bottom conical
seal washer
self-standing
Verpackung
pack of 50 ea
case of 500 ea
Hersteller/Markenname
Corning 430487
Parameter
-196 °C min. temp.
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Kapazität
1.2 mL
Farbe
natural
Fitting
cap (Internal Thread)
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Diese aus Polypropylen hergestellten Fläschchen sind gegenüber Temperaturen bis -196 °C beständig.
  • Die Fläschchen sind mit einer Silikonscheibe oder einem O-Ring versehen, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten.
  • Durch Einsätze farblich gekennzeichnet.
  • Alle selbststehenden Fläschchen weisen ein spezielles Bodendesign auf, das ihre Verriegelung im kryogenen Gestell und Tablett und somit eine einhändige Manipulation ermöglicht.
  • Einfach abzulesende, schwarze Skalen für präzise Volumenmessungen sind inbegriffen.
  • Große Kennzeichnungsfelder dienen der Bezeichnung des Inhalts und der Versuchsparameter.
  • Keine nachweisbare RNase/DNase
  • Mit Gammastrahlung sterilisiert
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS430487-500EA4061833884959