CLS430052
Corning® 15-ml-Zentrifugenröhrchen
conical bottom natural polypropylene, sterile, self-standing: no (rack packed), cap (plug seal), case of 500
Synonym(e):
15 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cap (plug seal)
conical bottom natural polypropylene
Sterilität
sterile
sterile
Leistungsmerkmale
RCF 12000 × g
disposable
graduations 1.5 ‑ 14.5 mL
self-standing: no (rack packed)
Verpackung
pack of 50
case of 500
Hersteller/Markenname
Corning 430052
Parameter
12000 × g max. RCF
AD × L
17.5 mm × 118.5 mm
Kappendurchm.
22.9 mm
22.9 mm , approx.
Kapazität
15 mL
Farbe
clear
Fitting
cap (Plug Seal)
Allgemeine Beschreibung
Die CentriStar™-Kappe weist einen leicht zu öffnenden und verschließenden Deckel auf und bietet dank ihrem Design mit breiteren Rändeln und abgerundeter Kante eine hohe Ergonomie. Alle Röhrchen sind in einer Vielzahl an Verpackungsoptionen erhältlich.
- Steril, zertifiziert pyrogenfrei und frei von DNase/RNase
- Schwarz gedruckte Skaleneinteilung und ein großer, weißer Markierungspunkt
- Maximale RZB für PET-Röhrchen beträgt 3.600 × g
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)