CLS3574BC
Corning® NBS™ 384-Well-Mikrotiterplatten
NBS™ (non-binding surface), white polystyrene, flat bottom, non-sterile, with generic barcode, lid: no, pack of 10
Synonym(e):
384 Well Plates
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom
flat bottom white polystyrene wells
polystyrene
square white wells
white polystyrene
Sterilität
non-sterile
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
lid: no
skirt
with generic barcode
Verpackung
pack of 10
Hersteller/Markenname
Corning 3574BC
Maximales Volumen
112 μL
Größe
384 wells
Wells
384 wells
Arbeitsvolumen
80 μL
Farbe
white
Eignung
suitable for (cell cuture)
Bindungsart
NBS™ (non-binding surface)
low binding surface
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS3574BC-10EA | 4061831707526 |
CLS3574BC-50EA | 4061831697018 |