CLS356705
Corning® BioCoat™ Collagen I Microplate
well size 384 wells, flat bottom clear black wells
Synonym(e):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom clear black wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
Verpackung
pkg of 80 ea (4 packs of 80)
Hersteller/Markenname
Corning 356705
Größe
384 well
Well-Größe
384 wells
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)