CLS356660
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine Microplate
well size 384 wells, flat bottom clear white wells, lid
Synonym(e):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom clear white wells
Leistungsmerkmale
lid
Verpackung
pkg of 50 ea (10 packs of 50)
Hersteller/Markenname
Corning 356660
Well-Größe
384 wells
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)