CLS356273
Corning® PureCoat™ Collagen Peptide Cell Culture Flask
capacity 175 cm2, rectangular flask, canted neck, vented, Cap
Synonym(e):
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
rectangular flask
Leistungsmerkmale
vented Cap
canted neck
Verpackung
pkg of 10 ea (2 packs of 10)
Hersteller/Markenname
Corning 356273
Kapazität
175 cm2
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)