CLS354671
Corning® BioCoat™ Matrigel® Multiwell Plate
for ES Culture, well size 6 wells
Synonym(e):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
Verpackung
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
Hersteller/Markenname
Corning 354671
Größe
6 well
Well-Größe
6 wells
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)