CLS354600
Corning® BioCoat™ Matrigel® Matrix Thin Layer Culture Dish
diam. 100 mm
Synonym(e):
Cell Culture Dish, plastic cell culture dish, coated cell culture dish
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
lid
Verpackung
pkg of 10 ea (1 pack )
Hersteller/Markenname
Corning 354600
Durchmesser
100 mm
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)