CLS354486
Corning® BioCoat™ Collagen I Cell Culture Flask
capacity 150 cm2, rectangular flask, canted neck, vented, Cap
Synonym(e):
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
rectangular flask
Leistungsmerkmale
vented Cap
canted neck
Verpackung
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
Hersteller/Markenname
Corning 354486
Kapazität
150 cm2
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)