Merck
CLS354086
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine #1 German Glass Coverslip
size 12 mm, pkg of 80 ea (1 pack,Bulk Packed)
Synonym(e):
slides, coverslip
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
NACRES:
NB.13
Materialien
glass
Verpackung
pkg of 80 ea (1 pack,Bulk Packed)
Hersteller/Markenname
Corning 354086
Größe
12 mm
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Anwendung
Cell culture
Rechtliche Hinweise
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS3540864065270188373