CLS353934
Corning® Falcon® Cell Culture Plate
wells, 6, Tissue Culture (TC)-treated surface, flat bottom clear wells, sterile
Synonym(e):
Cell Culture Plate
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom clear wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
wells 6
Verpackung
case of 60 ea (6 packs of 10)
Hersteller/Markenname
Corning 353934
Größe
6 well
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS353934 | 4065269334859 |