CLS353182
Corning® Falcon® Permeable Support
for use with 12 Well Plate, with 8.0 µm Transparent PET Membrane, sterile
Synonym(e):
Permeable Support
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
with 8.0 µm Transparent PET Membrane
Verpackung
case of 48 ea (Individually wrapped)
Hersteller/Markenname
Corning 353182
Kompatibilität
for use with 12 Well Plate
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS353182 | 4065269334699 |