Merck
CLS353087
Corning® Falcon® Cell Scraper
blade L 3.0 cm, handle L 40 cm, sterile
Synonym(e):
lab equipment accessory
About This Item
UNSPSC-Code:
41122403
NACRES:
NB.13
Materialien
TPE
Sterilität
sterile
Hersteller/Markenname
Corning 353087
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Flügel L
3.0 cm
Griff L
40 cm
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS3530874065269103578