Merck
CLS33980300
Pyrex® 47 mm microfiltration assembly
funnel capacity 300 mL
Synonym(e):
lab equipment accessory
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.43
Materialien
glass housing
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Corning
Trichterkapazität
300 mL
Halsdurchm.
33-41 mm
Kapazität
300 mL capacity
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)