CLS3269
Corning® CellSTACK®-Zellkulturkammern
Tissue Culture (TC)-treated surface, clear polystyrene, sterile, graduations, high-density polyethylene cap, case of 5
Synonym(e):
cell culture flasks, scale up cell culture flasks, tissue culture flasks
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear polystyrene
high-density polyethylene cap
rectangular bottom flask
short neck
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap vented
graduations
Verpackung
pack of 1
case of 5
Hersteller/Markenname
Corning 3269
Oberflächenbereich
1272 cm2
Arbeitsvolumen
250-380 mL
Eignung
suitable for (scale-up cell culture)
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
- Ideal für das Hochskalieren von Zellkulturen
- Kulturkammern ergeben eine Zellausbeute im Bereich 107 bis 109
- Nützliche Alternative zur Verwendung mehrerer Roller- oder Spinnerflaschen.
- Große mechanische Festigkeit und strukturelle Integrität.
- 100 % leckgeprüft vor dem Versand
- Zertifiziert pyrogenfrei und durch Gammastrahlung sterilisiert, mit geringer Partikelkontamination dank moderner Herstellungsverfahren
- Anwenderfreundliche größere Öffnungen mit Schraubverschlüssen und belüfteten Kappen
- Große, 26 mm breite Einfüllstutzen für den direkten Zugang zum Kammerboden und damit mehr Optionen für die sterile Übertragung von Medien und Kulturen
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Zellwachstumsbereich von 1.272 cm2
- Zwei Einfüllstutzen mit 26 mm Durchmesser für den direkten Zugang zum Kammerboden und damit mehr Optionen für das sterile Einfüllen und Entleeren mittels Gießen oder Pipettieren oder den Schlauchtransfer in voll geschlossenen Systemen
- Die standardmäßigen 33-mm-Schraubkappen besitzen eine nicht benetzbare Membran mit 0,2 μm Porengröße, die direkt an der Kappe versiegelt wird und so den Gasaustausch bei minimiertem Kontaminationsrisiko ermöglicht
- Optional sind 33-mm-Schraubkappen mit integral versiegeltem C-FLEX-Schlauch aus Material der USP-Klasse VI erhältlich, die den direkten sterilen Transfer von Medien und Zellen gestatten
- Polystyrol der USP-Klasse VI bietet ausgezeichnete optische Transparenz und mechanische Festigkeit
- Sterilisiert durch Gammastrahlung und zertifiziert pyrogenfrei
- 100 % leckgeprüft vor dem Versand