Merck
CLS3262
Corning® Kulturschalen mit ultraniedriger Anhaftung
100mm petri dish, low-attachment
Synonym(e):
cell culture flasks, tissue culture flasks
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.13
Materialien
polystyrene
round
Sterilität
sterile
Verpackung
case of 20
Hersteller/Markenname
Corning 3262
T × H
100 mm × 20 mm
Oberflächenbereich
55 cm2
Farbe
clear
Allgemeine Beschreibung
  • Die Kulturschalen mit ultraniedriger Anhaftung verfügen über eine kovalent gebundene Hydrogelschicht, die Zellanhaftungen effektiv hemmt
  • Die Oberfläche minimiert die Proteinabsorption, Enzymaktivierung und Zellaktivierung
  • Die Oberfläche ist nicht zytotoxisch, biologisch inert und nicht abbaubar
  • Durch Gammastrahlung sterilisiert und als pyrogenfrei zertifiziert
  • Der tatsächliche Innendurchmesser der Wachstums-Oberfläche beträgt 80,5 mm
  • Höhe ist 20 mm
  • Gefertigt aus durchsichtigem, nativem Polystyrol
  • Mit gestapelten Beads zur Unterstützung bei der Handhabung
  • Lüftungsöffnungen gewährleisten einen gleichmäßigen Gasaustausch
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)