CLS21501L
Pyrex® single cavity chromatography reservoir
capacity 1 L, Corning 2150-1L
Synonym(e):
storage reservoir
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
Pyrex
colorless
Qualität
for chromatography
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Corning 2150-1L
Kapazität
1 L
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)