CLS11460
Corning® Erlenmeyer flasks
capacity 2 L, sterile, flat bottom, 2 port, no vent
Synonym(e):
Corning container
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
Verpackung
pack of 4 ea
Hersteller/Markenname
Corning 11460
ID
1/8 in.
Kapazität
2 L
Porengröße
0.2 μm
Fitting
male Luer for lock
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Browse all Erlenmeyer flasks
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.