MIN human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human blood
Verpackung
tube of 5 μg 940822102-DNA-5UG
pkg of vial of cells 940822102-1VL
Ethnizität
Indonesian
Geschlecht
not specified
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
HLA DRB3: 301
HLA DQAP: 1.2 4.2
HLA DQA1: 0102 0601
HLA DQB1: 0301 0502
HLA DPB1: 0401 2101
Serologisches Profil
HLA A ief:
HLA C: 1 3
HLA B: 15
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)