KYSE-410
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94072023, human esophagus, Epitheloid
Synonym(e):
KYSE0410 Cells, KYSE410 Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human esophagus
Verpackung
tube of 5 μg 94072023-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94072023-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Hypotetraploid with 4% polyploidy
Morphologie
Epitheloid
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
CSF1PO: 12
D13S317: 11
D16S539: 10,12
D5S818: 13
D7S820: 12
THO1: 8
TPOX: 8,11
vWA: 16,18
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)