IDF human cell line
94022530, IHW Number: 9211
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human blood
Verpackung
tube of 5 μg 94022530-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94022530-1VL
Ethnizität
Ashkenasi Jewish
Geschlecht
male
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
Cw: 1203
B: 18 3801
HLA DRB1: 11
HLA DRB3: 202
HLA DQA1: 501
HLA DQB1: 301
HLA DPB1: 0201 0401
Serologisches Profil
HLA B: 38 18
Bw4/bw6: 4 6
HLA Dw: 5
HLA DR: 11
HLA DR52: 52
HLA DQ: 7
HLA DP: 4
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)