MDA-MB-157
92020422, human breast, Epithelial
Synonym(e):
Breast cancer cell line, Human breast cancer cells, MDA-MB-157 cell line
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
MDA-MB-157, 92020422
Biologische Quelle
human breast
Verpackung
tube of 5 μg 92020422-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92020422-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Range 52-69
Morphologie
Epithelial
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
CSF1PO: 10
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 10,11
THO1: 7,8
TPOX: 9,11
vWA: 15
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)