COLO 320DM
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 87061205, human colon, Round & Refractile
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human colon
Verpackung
tube of 5 μg 87061205-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87061205-1VL
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Hyperdiploid, modal no. 53
Morphologie
Round & Refractile
Produkte
Serotonin, epinephrine, NPP, Adrenocorticotropic hormone (ACTH) and PTH
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
DNA-Profil
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11
D16S539: 11,12
D5S818: 12
D7S820: 9,12
THO1: 8,9
TPOX: 8,9
vWA: 15,18
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)