Merck
EL4.NOB-1
87020408, mouse blood, Lymphoblast
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
Biologische Quelle:
mouse blood
Wachstumsmodus:
Suspension
Karyotyp:
Not specified
Morphologie:
Lymphoblast
Produkte:
Not specified
Rezeptoren:
Interleukin 1 (IL-1)
Relevante Krankheit(en):
cancer
Produktbezeichnung
EL4.NOB-1, 87020408
Biologische Quelle
mouse blood
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblast
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Interleukin 1 (IL-1)
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Mouse C57BL/6N ascites lymphoma lymphoblast
Beschreibung der Zelllinie
Derived from EL4.BU.OU6. The cells were selected for a high level of IL-1 receptors.
Anwendung
Resistance and hormone studies
Nährmedium
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Subkultur-Routine
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Sonstige Hinweise
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)